Få mere at vide
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series
Alarmtyper:
Blinkende LCD-segment
LED-indikator
Kanaler:
1
2
Datahukommelse:
20.000/Kanal
40.000 læsninger
IP-vurdering:
IP52
IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
EBI 20 dataloggere er meget robuste og er i brug over hele verden til transport og til lagerovervågning.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | LCD |
| Datahukommelse | 40.000 læsninger |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | Blinkende LCD-segment |
| Batteritype | Lithium |
| Batterilevetid | >24 måneder |
| Kanaler | 1 |
| Certificeringer/compliance | Fabrikskalibreringscertifikat |
| IP-vurdering | IP67 |
| Vis mere |