Få mere at vide
Ebro Electronic EBI 11-T240 valideringslogger med hurtig responstid
Beskrivelse
- Dataloggeren bruges, hvor pladsen er begrænset, og temperaturprofilen skal registreres med hurtig responstid
- På grund af sin lave højde bruges loggeren ofte til procesvalidering med kassetteautoklaver og små sterilisatorer.
- Krav til lille plads
- Fleksibel metalprobe
- Trådløs måling
- Kort svartid
- Anvendelig ved validering ved brug af kassetteautoklaver, valideringslogger til temperaturmåling i dampsterilisatoren, RDG, RDG-E F0-værdiberegning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Temperatur datalogger |
| Display Type | Ingen skærm |
| Datahukommelse | 15.000 målinger |
| Kalibrering | 0 °C, +60 °C, 134 °C |
| Alarmtyper | Ingen |
| Softwaretype | Universal Software |
| Batteritype | Panasonic BR1225A |
| Batterilevetid | 20 dage |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,2 °C (-30 °C til <0 °C) ±0,1 °C (0 °C til +150 °C) |