Få mere at vide
Ebastine, Mikromol™
Artikelnummer. 17958464
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17958464 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17958464 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0468.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ebastine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ebastine
CAS 90729-43-4
Analyt- eller komponentnavne Ebastine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H39 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ebastine, 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanone, Bastel, Ebastel, Ebastin, LAS-W 090, RP 64305
InChI formel InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-(4-benzhydryloxypiperidin-1-yl)-1-(4-tert-butylphenyl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 469.66
Mængde 250 mg
Formel vægt 469.2981 g/mol