Få mere at vide
Ebastine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ebastine |
| CAS | 90729-43-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ebastine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H39 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ebastine, 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanone, Bastel, Ebastel, Ebastin, LAS-W 090, RP 64305 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Vis mere |