missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ebanol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30312906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312906 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312906 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13100400AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ebanol
CAS 67801-20-1
Analyt- eller komponentnavne Ebanol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H24 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)pent-4-en-2-ol, Ebanol
InChI formel InChI=1S/C14H24O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h6-8,10,12-13,15H,9H2,1-5H3/b8-6+
SMIL CC(O)C(C)\C=C\C1CC=C(C)C1(C)C
IUPAC navn (E)-3-methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 208.3398
Mængde 1 ml
Formel vægt 208.1827 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.