Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EB 47
Beskrivelse
Potent inhibitor of PARP-1 (IC50 = 45 nM). Reduces infarct volume in both a rat transient middle cerebral arterial occlusion model and a cardiac reperfusion model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EB 47 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 610.45 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 610.453 |