Få mere at vide
Eaton's reagent
Artikelnummer. 10423165 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10423165 2,5 l 2.5 L
10611473 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423165 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369800025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39394-84-8 | O10P4
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eaton's reagent
Farve Ikke udpeget
CAS 39394-84-8, 75-75-2, 1314-56-3
Kogepunkt 122.0°C (1.0 mmHg)
Molekylær formel O10P4
MDL nummer MFCD00070545
Koncentration 6.7 to 8.2 %
Fieser 05,535; 07,291; 08,400; 11,428
Tæthed 1.5000g/mL
Synonym Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid
Formel vægt 283.89
Procent renhed 6.7 to 8.2%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4360
Specifik vægtfylde 1.5
Mængde 2,5 l
Flammepunkt >110°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eaton's reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.