Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eatons reagens, P{2}O{5} ca. 7,5 % w/w
Artikelnummer. 11378346
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11378346
Brand: Thermo Scientific Chemicals L15607.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39394-84-8 | CH4O8P2S | 238.043 g/mol
Eatons reagens bruges i syntesen af fluorbaseret hultransporterende materiale, mono- og bis-chalconderivater via Claisen-Schmidt-kondensationsreaktion mellem arylaldehyder og ketoner og 4-hydroxycoumariner og 4-hydroxy-2-quinolinonderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39394-84-8
Molekylær formel CH4O8P2S
Molekylvægt (g/mol) 238.043
MDL nummer MFCD00070545
InChI nøgle JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eaton's reagent, phosphorus pentoxide methanesulfonic acid, diphosphooxidane; methanesulfonic acid, eaton's, eaton'sreagent, eaton inverted exclamation markas reagent, eaton's reagent, p2o5 ca w/w, phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
PubChem CID 16149098
SMIL CS(=O)(=O)O.O=P(=O)OP(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eaton's Reagent
Navn note P2O5
Assay Procent Noter ≈7,5 % vægt/vægt
Lineær formel P2O5
FN nummer UN3265
Tæthed 1.515
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 141.95
Brydningsindeks 1.435
Mængde 500 mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eaton's Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methanesulfonic acid, Phosphorus oxide