Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eatons reagens, P{2}O{5} ca. 7,5 % w/w
Artikelnummer. 11368346
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368346 100 mL 100ml
11378346 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368346 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L15607.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39394-84-8 | CH4O8P2S | 238.043 g/mol
Eatons reagens bruges i syntesen af fluorbaseret hultransporterende materiale, mono- og bis-chalconderivater via Claisen-Schmidt-kondensationsreaktion mellem arylaldehyder og ketoner og 4-hydroxycoumariner og 4-hydroxy-2-quinolinonderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39394-84-8
Molekylær formel CH4O8P2S
Molekylvægt (g/mol) 238.043
MDL nummer MFCD00070545
InChI nøgle JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eaton's reagent, phosphorus pentoxide methanesulfonic acid, diphosphooxidane; methanesulfonic acid, eaton's, eaton'sreagent, eaton inverted exclamation markas reagent, eaton's reagent, p2o5 ca w/w, phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
PubChem CID 16149098
SMIL CS(=O)(=O)O.O=P(=O)OP(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eaton's Reagent
Navn note P2O5
Assay Procent Noter ≈7,5 % vægt/vægt
Lineær formel P2O5
FN nummer UN3265
Tæthed 1.515
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 141.95
Brydningsindeks 1.435
Mængde 100 mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate