Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatte Ultra Clear Caps
Artikelnummer. 15606154 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15606154 250 strimler Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15606154 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB2005
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
250 strimler
De Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatte ultraklare hætter er designet til at reducere risikoen for krydskontaminering i qPCR-assays.
De Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatte ultraklare hætter er designet til at reducere risikoen for krydskontaminering i qPCR-assays. Rørstrimlen er kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke og har individuelt fastgjorte optiske hætter for hurtig og nem adgang til individuelle prøver. Derudover muliggør graduerede μ20 L-markører på hvert rør visuel volumenverifikation og måling af reagens- og prøvetilsætninger.
For rørstrimler med flade hætter, se venligst kat. Ingen. AB-2000.
Funktioner:
  • Undgå krydskontaminering med de individuelt påsatte hætter
  • Bekræft rørreaktionsvolumener med graduerede 20 μL markeringer på hvert rør
  • Spor prøver nemt ved at bruge endefanerne til at mærke hver strimmel
  • Identificer individuelle brønde hurtigt og undgå pipettering ved hjælp af etiketterne (AH) på hver rørhætte og hættehængsel (synligt, når låget er åbent og lukket)
Applikationer
  • qPCR/Real-Time PCR
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Certificeringer
Certificeret humant DNA, RNase og DNase fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Naturlig, Ultra Clear
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Produktlinje EasyStrip
Materiale Polypropylen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Flad hætte
Format 250 Striprør med påsatte hætter
Produkttype 8-stavs rør