Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABgene™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatte flade hætter
Artikelnummer. 15596619
Skift visning
Mængde:
250 strimler
Pakningsstørrelse:
250 strimler
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15596619 250 strimler 250 strimler
1 options
Artikelnummer. 15596619 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB2000
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
De Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatte flade hætter er designet til at reducere risikoen for krydskontaminering i PCR-assays.
De Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip med påsatte flade hætter er designet til at reducere risikoen for krydskontaminering i PCR-assays. Rørstrimlen er kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke og har individuelt fastgjorte flade hætter for hurtig og nem adgang til individuelle prøver. Derudover muliggør graduerede μ20 L-markører på hvert rør visuel volumenverifikation og måling af reagens- og prøvetilsætninger.
For rørstrimler med ultraklare hætter, se kat. Ingen. AB-2005.
Funktioner:
  • Undgå krydskontaminering med de individuelt påsatte hætter
  • Bekræft rørreaktionsvolumener med graduerede 20 μL markeringer på hvert rør
  • Spor prøver ved hjælp af endefanerne til at mærke hver strimmel
  • Identificer individuelle brønde hurtigt og undgå pipettering ved hjælp af etiketterne (AH) på hver rørhætte og hættehængsel (synligt, når låget er åbent og lukket)
Applikationer:
  • PCR
Certifications
Certificeret humant DNA, RNase og DNase fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Certificeret humant DNA, RNase og DNase fri
Farve Klar
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Lukketype Flad hætte