Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus rørstrip med påsatte flade hætter, Sustain™ Serie
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
The Thermo Scientific™ EasyStrip Plus Tube Strip with Attached Flat Caps, Sustain Series, is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR assays. The tube strip is compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks and features individually attached flat caps for quick and easy access to individual samples. In addition, graduated 20 μL markers on each tube enable visual volume verification and measurement of reagent and sample additions.
De Thermo Scientific EasyStrip Plus rørstrip med påsatte flade hætter, Sustain-serien, er designet til at reducere risikoen for krydskontaminering i PCR-assays. Rørstrimlen er kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke og har individuelt fastgjorte flade hætter for hurtig og nem adgang til individuelle prøver. Derudover dimitterede 20μ L-markører på hvert rør muliggør visuel volumenverifikation og måling af reagens- og prøvetilsætninger.
Egenskaber og fordele
- Velegnet til PCR-applikationer
- Undgå krydskontaminering med de individuelt påsatte hætter
- Bekræft rørreaktionsvolumener med gradueret 20μ L markeringer på hvert rør
- Spor prøver ved hjælp af endefanerne til at mærke hver strimmel
- Identificer individuelle brønde hurtigt og undgå pipettering ved hjælp af etiketterne (AH) på hver rørhætte og hættehængsel (synligt, når låget er åbent og lukket)
- Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
- Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
- Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
- Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri |
| Farve | Neutral |
| Mængde | 250 strimler |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte (påsat) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |