Få mere at vide
Greiner Bio-One EASYstrainer Celle-sile, til 50 ml rør
Beskrivelse
- Passer til alle standard 50 ml rør
- Håndtag og kappeoverflade for forbedret aseptisk håndtering
- Udluftningsslot mellem rør og filter for hurtig filtrering
- Tre farvekodede maskestørrelser
- Ingen væskeoverløb
- Bekvemt blist
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og sikker filtrering af cellesuspensioner og primære celleisolater |
| Produkttype | Cellesigter |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (udstyr) | Standardrør, 50 ml |
| Maskestørrelse | 70 μm |