Få mere at vide
Greiner Bio-One EASYstrainer Cellesigter, lille, til 1,5 til 15 ml rør
Artikelnummer. 17833162
Skift visning
Maskestørrelse:
20 μm
40 μm
Farve:
Grøn
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maskestørrelse Farve
17833162 20 μm Rød
17214494 40 μm Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17833162 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 542120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1289.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.18 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
For hurtig og sikker filtrering af cellesuspensioner og primære celleisolater
  • Lille diameter
  • Enkeltpakke
  • For rør med volumen på 1,5 til 15 ml
  • Håndtag og kappeoverflade for forbedret aseptisk håndtering
  • Ventilationsåbning for hurtig filtrering, forhindrer væskeoverløb
  • Stablebar til sekventiel filtrering i ét trin
  • Inverterbar overdel til genopretning af tilbageholdte celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Produkttype Celle Si
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Rør, 1,5 til 15 ml
Maskestørrelse 20 μm