Få mere at vide
Greiner Bio-One EASYstrainer Cellesigter, lille, til 1,5 til 15 ml rør
Artikelnummer. 17214494
Skift visning
Maskestørrelse:
20 μm
40 μm
Farve:
Grøn
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maskestørrelse Farve
17214494 40 μm Grøn
17833162 20 μm Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17214494 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 542140
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For hurtig og sikker filtrering af cellesuspensioner og primære celleisolater
  • Lille diameter
  • Enkeltpakke
  • For rør med volumen på 1,5 til 15 ml
  • Håndtag og kappeoverflade for forbedret aseptisk håndtering
  • Ventilationsåbning for hurtig filtrering, forhindrer væskeoverløb
  • Stablebar til sekventiel filtrering i ét trin
  • Inverterbar overdel til genopretning af tilbageholdte celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Produkttype Cellesigter
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Rør, 1,5 til 15 ml
Maskestørrelse 40 μm