Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ EasySlide Enhånds Bosshead
Artikelnummer. 31237675
Skift visning
Højde (metrisk):
54 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
31237675 54 mm
1 options
Artikelnummer. 31237675 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2450
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Det nye EasySlide enhånds bosshead muliggør glidende justeringer, hurtig omplacering og sikker fastgørelse for effektive laboratorieopsætninger.
  • Robust og let aluminiumlegering
  • Egnet til fastgørelse af stænger op til Ø 12 mm
  • Selve hovedet monteres på en Ø 12 mm stang, hvor det er fleksibelt højdejusterbart
  • Indvendig plastikkugleleje for usædvanligt glat glidning
  • Med én hånd—kan bossheaden placeres og låses ubesværet med én hånd
  • Store aluminiumsskruer med rifler for sikker, værktøjsfri stramming
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 54 mm
Bredde (metrisk) 80 mm
Produkttype Bosshead
Vægt (metrisk) 160 g