Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer
Artikelnummer. 17108021
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 ml
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17108021 10 ml
17138021 100 ml
2 options
Artikelnummer. 17108021
Brand: STEMCELL Technologies 20110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Red blood cell lysis buffer, 10X concentrate
  • EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer is for use as directed with EasySep™ or RoboSep™ Whole Blood kits for the lysis of red blood cells prior to separation from whole blood
Tekniske data
Oversigt Chimerism; HLA; Immunology
Mængde 10 ml