Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit
Artikelnummer. 15853442
Encompass
Mængde:
1 x 109 Cells
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15853442
Brand: STEMCELL Technologies 19642
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Immunomagnetic isolation of untouched rat CD4+ T cells
  • The EasySep™ Rat CD4+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD4+ T cells from single-cell suspensions of splenocytes or lymph nodes or from whole blood by negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Tekniske data
Celletype T Cells, T Cells, CD4+
Til brug med (applikation) Cell Isolation
Mængde 1 x 109 Cells
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.