Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Naïve CD4+ T Cell Isolation Kit
Mængde:
1 x 109 cells
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- The EasySep™ Human Naïve CD4+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate naive CD4+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD8, CD14, CD16, CD19, CD20, CD25, CD36, CD56, CD61, CD66b, CD123, HLA-DR, TCRγ/δ, glycophorin A, and dextran-coated magnetic particles
- CD45RO+ cells are targeted for removal with a biotinylated anti-CD45RO antibody, and a bispecific Tetrameric Antibody Complex that recognizes biotin and dextran
- The labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T Cells, T Cells, CD4+ |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 1 x 109 cells |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Naïve CD4+ T Cell Isolation Kit
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion