Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit
Mængde:
1 x 109 cells
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- The EasySep™ Human Gamma/Delta T Cell Isolation Kit is designed to isolate gamma/delta T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-gamma/delta T cells and dextran-coated magnetic particles
- The labeled cells are separated using the EasySep™ magnet without the use of columns
- The desired cells are poured off into a new tube
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T Cells, T Cells, Other Subsets |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 1 x 109 cells |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.