Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit
Mængde:
1 x 109 cells
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- The EasySep™ Human CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
- This product can be used in place of the EasySep™ Human CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19053) for even faster cell isolations
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T Cells, T Cells, CD8+ |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 1 x 109 cells |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.