Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human T Cell Isolation Kit
Mængde:
100 mL Whole Blood
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- This cell separation kit can be used to isolate highly purified T cells directly from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- This kit targets non-T cells for removal with antibodies recognizing specific surface markers
- Unwanted cells are labeled with antibodies and EasySep™ Direct RapidSpheres™, and separated using an EasySep™ magnet
- Desired cells are simply collected into a new tube and can directly be used for functional assays, flow cytometry or DNA/RNA extraction
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T Cells |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 100 mL Whole Blood |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.