Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit
Artikelnummer. 17127951
Encompass
Mængde:
100 mL whole blood
Artikelnummer. 17127951
Brand: STEMCELL Technologies 19665
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Immunomagnetic isolation of NK cells directly from whole blood
  • The EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit is designed to isolate NK cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Tekniske data
Celletype NK Cells
Til brug med (applikation) Cell Isolation
Mængde 100 mL whole blood
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.