Få mere at vide
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit
Mængde:
100 mL whole blood
Beskrivelse
- The EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit is designed to isolate NK cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | NK Cells |
| Til brug med (applikation) | Cell Isolation |
| Mængde | 100 mL whole blood |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.