Få mere at vide
Greiner Bio-One EASYseal™ Klæbende forsegler
Artikelnummer. 10696771
Skift visning
Farve:
Klarhed
Artikelnummer. Farve
10696771 Klarhed
1 options
Artikelnummer. 10696771 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 676001
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Beskytter mod fordampning og kontaminering. Greiner Bio-One™ VIEWseal™ Adhesive Sealer er en standard klæbende folie til forseglingsmikroplader.
  • Belagt med akrylatklæber
  • Dækning/opbevaring af mikroplader (f.eks. i ELISA applikationer)
  • Beskyttelse mod fordampning og forurening
  • Velegnet til optiske målinger
  • Kun til engangsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale Polyester
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 135.1 mm
nr. pr. sag 100
Dimensioner (L x B) 135.1 x 79.38 mm
Bredde (metrisk) 79.38 mm
Produkttype Sealer
Klæbemiddel Akryl
Tykkelse 50,8μ m
Pladekompatibilitet Mikroplade