Få mere at vide
Contec™ EasySat™ Gulvmoppesystem uden spand
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16655514 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner:
21,5 x 18,25 x 4,75 tommer.
Artikelnummer. Dimensioner
16655514 21,5 x 18,25 x 4,75 tommer.
1 options
Artikelnummer. 16655514 Leverandør Contec™ Leverandørnr. BLMOPQC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eliminer behovet for en spand eller vridemaskine i renrumsmopping. De Contec™ EasySat™ Bøttefri gulvmoppe har laserskåret forseglet kant VertiKlean™ moppehovedmateriale og er fuldt autoklaverbart. En trykknap-flowkontrol frigiver rengøringsopløsning efter behov.
  • Eliminerer fuldstændig behovet for spand eller vridemaskine
  • Designet specielt til renrumsbrug
  • Har laserskåret forseglet kant VertiKlean™ moppehovedmateriale, som er et let polyesterstof lamineret til at rense esterskum for fremragende slidstyrke
  • Systemet inkluderer en 1,5 L (52 oz.) gennemskinnelig opløsningstank, der kan rense op til 5.000 kvadratfod
  • Tanken vejer kun 3,2 kg (7 lb.) når den er fuld
  • Trykknap-flowkontrol frigiver rengøringsopløsning efter behov
  • Vinklede moppehoveder renser svært tilgængelige områder og kan fastgøres og fjernes på få sekunder
  • System og moppehoveder er fuldt autoklaverbare op til 121 °C (250 F) °i 30 minutter
  • Moppehoveder kommer i almindelige og teksturerede stilarter og fås også gammabestrålede
  • Hoveder fastgøres nemt til rammen ved hjælp af traditionelle krog og løkke
Overholdelse
AAMI ISO 11137:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 21,5 x 18,25 x 4,75 tommer.
Produkttype Ramme adapter
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 21,5''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 55 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 12 cm
Højde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 46 cm
Til brug med (applikation) Ideel til brug med desinfektionsmidler, designet specielt til renrumsgulve
Certificeringer/compliance AAMI ISO 11137
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål