Få mere at vide
Buerkle™ Rustfrit stål EasySampler™
Beskrivelse
Prøver kan tømmes direkte i prøvebeholderen uden at skulle skilles ad EasySampler f.eks. når man får en blandet prøve. Bulkmaterialet skal være fritflydende eller selvflydende for optimal ydeevne.
- Rustfrit stål V4A (1.4404)
- Til prøveåbninger fra 52 mm diameter
- Længde af prøvekammeret, 500 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sample Lance |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 2.03 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Til brug med (applikation) | All-Level/Cross-Sectional Sample |
| Diameter (engelsk) Åbning | 3.94 in. |
| Diameter (metrisk) åbning | 100 mm |
| Længde (engelsk) | 39.17 in. |
| Længde (engelsk) Skaft | 34.25 in. |
| Vis mere |