Få mere at vide
Buerkle™ Rustfrit stål EasySampler™
Artikelnummer. 10648534 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10648534 200 ml Hver
15529650 60 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648534 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53601000
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det er muligt at tage flere prøver fra bulkgods med denne sampler hurtigt og nemt. Tømning er blevet væsentligt forenklet og foregår i denne model via spidsen.
Prøver kan tømmes direkte i prøvebeholderen uden at skulle skilles ad EasySampler f.eks. når man får en blandet prøve. Bulkmaterialet skal være fritflydende eller selvflydende for optimal ydeevne.
  • Rustfrit stål V4A (1.4404)
  • Til prøveåbninger fra 52 mm diameter
  • Længde af prøvekammeret, 500 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøve Lance
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Længde (metrisk) 1045 mm
Længde (metrisk) skål 500 mm