Få mere at vide
Contec™ EasyReach™ Rengøringssystem: Rengøringsværktøj
Artikelnummer. p-9045002 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Produkttype:
1 Stk Lay Flat Frame
Læg flad mopperamme
Længde (engelsk):
7,25 tommer.
7,5 tommer
16,5 tommer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Længde (engelsk)
17245434 Polypropylen Læg flad mopperamme 7,25 tommer.
16575274 Rustfrit stål Læg flad mopperamme 7,5 tommer
16565274 Rustfrit stål 1 Stk Lay Flat Frame 16,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17245434 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2685P
Passer nemt gennem overførselsleger, kræver ingen montering og er vedligeholdelsesfri. EasyReach™ Rengøringssystem er ideelt til isolatorer, skabe, laminære luftstrømshætter, handskebokse og andre minimiljøer.
EasyReach™ Rengøringssystemet består af et letvægts 1-stykke rengøringsværktøj i rustfrit stål og udskiftelige engangs- og absorberende rengøringspuder, der giver effektiv rengøring og desinfektion i svært tilgængelige områder.
  • Rektangulær form gør det let at opnå overlappende lige-line handling
  • Lav profil 360° drejeligt hoved giver hurtig nem adgang til akavede områder
  • Hængslet led og letvægtsdesign
  • Let gribekant på rensepuden sikrer, at puden sidder tæt på moppehovedets ramme; let at udskifte med behandskede hænder
  • Små pakkemængder er optimeret til brug i en enkelt session
  • Veltilpasset quiltet polyesterpude sikrer effektiv, jævn overfladedækning, reducerer antallet af levedygtige og ikke-levedygtige forurenende stoffer og sikrer maksimal fjernelse af rester
  • Sorbent dobbelt lag Quiltec™ puder med forseglet kant sikrer, at partikler og fibre minimeres
  • Rengøringspuder fås formættet med 70% IPA
Bemærk: Rengøringspuder sælges separat (se MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Se QuickConnect™ Moppehovedrammer og håndtag til lange håndtag EasyReach valgmulighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Læg flad mopperamme
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 18 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Farvekodet Nej