Description
EasyReach™ Rengøringssystemet består af et letvægts 1-stykke rengøringsværktøj i rustfrit stål og udskiftelige engangs- og absorberende rengøringspuder, der giver effektiv rengøring og desinfektion i svært tilgængelige områder.
- Rektangulær form gør det let at opnå overlappende lige-line handling
- Lav profil 360° drejeligt hoved giver hurtig nem adgang til akavede områder
- Hængslet led og letvægtsdesign
- Let gribekant på rensepuden sikrer, at puden sidder tæt på moppehovedets ramme; let at udskifte med behandskede hænder
- Små pakkemængder er optimeret til brug i en enkelt session
- Veltilpasset quiltet polyesterpude sikrer effektiv, jævn overfladedækning, reducerer antallet af levedygtige og ikke-levedygtige forurenende stoffer og sikrer maksimal fjernelse af rester
- Sorbent dobbelt lag Quiltec™ puder med forseglet kant sikrer, at partikler og fibre minimeres
- Rengøringspuder fås formættet med 70% IPA
Specifications
Specifications
| Produkttype | 1 Stk Lay Flat Frame |
| Farvekode | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16,5 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 42 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Rustfrit stål |