Få mere at vide
Fisherbrand™ Easyplate™ Petriskålestativer
Artikelnummer. 11764736 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Gul
Rød
Stillinger:
48
84
Størrelse:
22,8 cm
35,5 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Stillinger Størrelse
11764736 Gul 48 22,8 cm
11754736 Rød 48 22,8 cm
10157541 Diverse 48 22,8 cm
11587832 Blå 84 35,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11764736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1162.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.18 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Farvekodede stativer optimerer prøveorganisering og identifikation.
  • Øg arbejdsområdet og transporter effektivt store mængder petriskåle
  • Fås i 4 farver og to størrelser; de 24,1 cm (9,5 tommer) høj størrelse rummer 48 100 mm petriskåle og 36,8 cm (14,5 tommer) høj størrelse rummer 84 100 mm petriskåle
  • Silikoneholderstrimler griber hver petriskål; kan nemt indsætte og fjerne grupper af retter uden at forstyrre over- eller underretter
  • Sideetiketter giver plads til kritisk prøveidentifikation
  • Letvægts, kemisk resistent polycarbonat
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Ordreinfo
Fås i to —størrelser 14 tommer. (35,5 cm) stativ rummer i alt 84 fade; de 9 tommer. (22,8 cm) stativ har plads til 48.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder Petriskåle (100 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 48
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 cm petriskåle
Størrelse 22,8 cm
Længde (metrisk) 184 mm
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 240 mm
Array 12 x 4
Bredde (metrisk) 184 mm