Få mere at vide
Fisherbrand™ Easyplate™ Petriskålestativer
Description
Farvekodede stativer optimerer prøveorganisering og identifikation.
- Øg arbejdsområdet og transporter effektivt store mængder petriskåle
- Fås i 4 farver og to størrelser; de 24,1 cm (9,5 tommer) høj størrelse rummer 48 100 mm petriskåle og 36,8 cm (14,5 tommer) høj størrelse rummer 84 100 mm petriskåle
- Silikoneholderstrimler griber hver petriskål; kan nemt indsætte og fjerne grupper af retter uden at forstyrre over- eller underretter
- Sideetiketter giver plads til kritisk prøveidentifikation
- Letvægts, kemisk resistent polycarbonat
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Order Info
Fås i to —størrelser 14 tommer. (35,5 cm) stativ rummer i alt 84 fade; de 9 tommer. (22,8 cm) stativ har plads til 48.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Petriskåle (100 mm) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Stillinger | 84 |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 10 cm petriskåle |
| Størrelse | 35,5 cm |
| Show More |