Få mere at vide
Bel Art™ ProCulture™ Petriskålestativer
Artikelnummer. p-7110989 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Neutral, Blå
Stillinger:
84
Størrelse:
35,5 cm
Artikelnummer. 11784736
Brand: Bel Art™ F189820014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvekodede stativer optimerer prøveorganisering og identifikation
  • Silikoneholderstrimler griber hver petriskål; kan nemt indsætte og fjerne grupper af retter uden at forstyrre over- eller underretter
  • Sideetiketter giver plads til kritisk prøveidentifikation
  • Letvægts, kemisk resistent polycarbonat
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Array 21 x 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral, Blå
Holder Petriskåle
Materiale Polycarbonat
Stillinger 84
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 cm petriskåle
Størrelse 35,5 cm
Længde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 184 mm
Højde (metrisk) 370 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm