Få mere at vide
Bel Art™ ProCulture™ Petriskålestativer
Artikelnummer. 11784736
Skift visning
Farve:
Neutral, Blå
Stillinger:
84
Størrelse:
35,5 cm
Artikelnummer. Farve Stillinger Størrelse
11784736 Neutral, Blå 84 35,5 cm
1 options
Artikelnummer. 11784736 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189820014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1584.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 350.35 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Farvekodede stativer optimerer prøveorganisering og identifikation
  • Silikoneholderstrimler griber hver petriskål; kan nemt indsætte og fjerne grupper af retter uden at forstyrre over- eller underretter
  • Sideetiketter giver plads til kritisk prøveidentifikation
  • Letvægts, kemisk resistent polycarbonat
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral, Blå
Holder Petriskåle
Materiale Polycarbonat
Stillinger 84
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 cm petriskåle
Størrelse 35,5 cm
Længde (metrisk) 370 mm
Inkluderer Kun stativ
Produkttype Stativ til petriskål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Højde (metrisk) 370 mm
Array 21 x 4
Bredde (metrisk) 184 mm