Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Petriskålsstativ
Artikelnummer. p-8007852 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Diverse
Neutral
Højde (metrisk):
24 cm
37 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11744736
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F189820009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg arbejdsområdet og transporter effektivt store mængder petriskåle.
  • Silikoneholderstrimler griber hver petriskål; kan nemt indsætte og fjerne grupper af retter uden at forstyrre over- eller underretter
  • Sideetiketter giver plads til kritisk prøveidentifikation
  • Letvægts, kemisk resistent polycarbonat
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Produkttype Stativ til petriskål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Petriskåle (100 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 48
Til brug med (udstyr) Petriskål
Mængde 1 hver
Højde (metrisk) 24 cm