Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Petriskålsstativ
Artikelnummer. 11794736 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Diverse
Neutral
Højde (metrisk):
24 cm
37 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11794736
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F189820314
Øg arbejdsområdet og transporter effektivt store mængder petriskåle.
  • Silicone holding strips grip each Petri dish; easily insert and remove groups of dishes without disturbing upper or lower dishes
  • Side labels provide space for critical sample identification
  • Lightweight, chemical resistant polycarbonate
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Produkttype Petri Dish Rack
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blå
Holder Petri Dishes (100 mm)
Materiale Polycarbonate
Stillinger 84
Til brug med (udstyr) Petri Dish
Mængde 1 Each
Højde (metrisk) 37 cm
Vægt (metrisk) 0.111 kg