Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Easyplate Petriskålsstativ
Artikelnummer. 10358469
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Neutral
Højde (metrisk):
24 cm
37 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) unitSize
10358469 Diverse 24 cm -
11744736 Neutral 24 cm -
11794736 Blå 37 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10358469 Leverandør Bel-Art™ Scienceware™ Leverandørnr. F189820409
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg arbejdsområdet og transporter effektivt store mængder petriskåle.
  • Silikoneholderstrimler griber hver petriskål; kan nemt indsætte og fjerne grupper af retter uden at forstyrre over- eller underretter
  • Sideetiketter giver plads til kritisk prøveidentifikation
  • Letvægts, kemisk resistent polycarbonat
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Petriskåle (100 mm)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 48
Til brug med (udstyr) Petriskål
Mængde 1 hver
Produkttype Stativ til petriskål
Højde (metrisk) 24 cm