Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS prøveforberedelsessæt
Beskrivelse
EasyPep Mini MS Sample Prep Kits muliggør effektiv og reproducerbar behandling af dyrkede pattedyrceller og væv til proteomisk MS-analyse. Sættet indeholder præ-formulerede buffere, MS-kvalitet enzymblanding, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol til at generere MS-kompatible peptidprøver på mindre end tre timer. Kits er optimeret til at behandle proteinprøver fra –10 100μ g med et højt udbytte af MS-klare peptider.
•Optimeret strømlinet protokol —og reagenser minimerer antallet af trin og den nødvendige tid til at behandle prøver
•Fleksible reagenser —og protokol er blevet verificeret ved hjælp af celler, plasma og vævsprøver for 10 til 100μ g prøver
•Tidsbesparende —prøvebehandlingstid reduceret fra mere end én dag til mindre end tre timer
•Kompatibel —endelig forberedelse er klar til direkte MS-analyse og andre downstream-applikationer, herunder TMT mærkning
Prøveforberedelsen af peptider til MS-analyse er kompleks med adskillige trin og varierede protokoller, hvilket resulterer i prøvevariabilitet i både kvalitet og kvantitet. Dette sæt er designet til at forbedre reproducerbarheden, samtidig med at det sparer hands-on og behandlingstid. Antallet af trin og behandlingstid er blevet reduceret gennem tilføjelsen af Universal Nuclease for at reducere viskositeten fra nukleinsyrer (erstatter sonikering), en hurtig 'one pot' reduktion/alkyleringsopløsning til cysteinmodifikation (carbamidomethylering, + 57,02) og en trypsin/Lys-C proteaseblanding til mere fuldstændig fordøjelse. Derudover inkluderer sættet Peptide Clean-up kolonner og buffere til at forberede vaskemiddelfrie peptidprøver til MS-analyse. De optimerede reagenser og protokol producerer peptider af høj kvalitet, der er kompatible med TMT mærkning og andre downstream-applikationer, eller er klar til MS-analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Maxi Sample Prep Kit |
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Prøveforberedelseskit |
| Produktlinje | EasyPep |
| Indhold og opbevaring |
|
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Udgangsmateriale | Proteinprøver |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Vis mere |