Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS prøveforberedelsessæt
Artikelnummer. 17175772
Oversigt:
Lyseringsbuffer
MS Sample Prep Kit
Maxi Sample Prep Kit
Micro MS Sample Prep Kit
Mini MS Sample Prep Kit
Peptid oprydningsplade
Pakningsstørrelse:
20 tests
Artikelnummer. 17175772
Brand: Thermo Scientific™ A45733
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Generer proteomiske prøver af høj kvalitet til MS-analyse på mindre end fire timer ved hjælp af optimeret EasyPep MS Sample Prep kits.
EasyPep Mini MS Sample Prep Kits muliggør effektiv og reproducerbar behandling af dyrkede pattedyrceller og væv til proteomisk MS-analyse. Sættet indeholder præ-formulerede buffere, MS-kvalitet enzymblanding, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol til at generere MS-kompatible peptidprøver på mindre end tre timer. Kits er optimeret til at behandle proteinprøver fra –10 100μ g med et højt udbytte af MS-klare peptider.
Komplet —inkluderer præformulerede reagenser til lysis gennem fordøjelse, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol for op til 20 prøver
Optimeret strømlinet protokol —og reagenser minimerer antallet af trin og den nødvendige tid til at behandle prøver
Fleksible reagenser —og protokol er blevet verificeret ved hjælp af celler, plasma og vævsprøver for 10 til 100μ g prøver
Tidsbesparende —prøvebehandlingstid reduceret fra mere end én dag til mindre end tre timer
Kompatibel —endelig forberedelse er klar til direkte MS-analyse og andre downstream-applikationer, herunder TMT mærkning
Prøveforberedelsen af peptider til MS-analyse er kompleks med adskillige trin og varierede protokoller, hvilket resulterer i prøvevariabilitet i både kvalitet og kvantitet. Dette sæt er designet til at forbedre reproducerbarheden, samtidig med at det sparer hands-on og behandlingstid. Antallet af trin og behandlingstid er blevet reduceret gennem tilføjelsen af Universal Nuclease for at reducere viskositeten fra nukleinsyrer (erstatter sonikering), en hurtig 'one pot' reduktion/alkyleringsopløsning til cysteinmodifikation (carbamidomethylering, + 57,02) og en trypsin/Lys-C proteaseblanding til mere fuldstændig fordøjelse. Derudover inkluderer sættet Peptide Clean-up kolonner og buffere til at forberede vaskemiddelfrie peptidprøver til MS-analyse. De optimerede reagenser og protokol producerer peptider af høj kvalitet, der er kompatible med TMT mærkning og andre downstream-applikationer, eller er klar til MS-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MS Sample Prep Kit
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Prøveforberedelseskit
Produktlinje EasyPep
Indhold og opbevaring
  • Lyseopløsning, 25 ml, opbevares ved 4 °C
  • Universal Nuclease, 25 kU, opbevares ved -20 °C
  • Reduktionsopløsning, 7 ml, opbevares ved 4 °C
  • Alkyleringsopløsning, 7 ml, opbevares ved 4 °C
  • Enzymrekonstitutionsopløsning, 7 mL, opbevares ved 4 °C
  • Pierce Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade, 5 x 100μ g, opbevares ved -20 °C
  • Fordøjelsesstopopløsning, 7 ml, opbevares ved 4 °C
  • Peptid-oprydningsplade, 1 stk., opbevares ved 4 °C
  • Vaske- og elueringsplade, 1 stk., opbevares ved 4 °C
  • Prøveforberedelsesplade, 1 stk., opbevares ved 4 °C
  • Vaskeopløsning A, 40 ml, opbevares ved 4 °C
  • Vaskeopløsning B, 3 x 27 ml, opbevares ved 4 °C
  • Elueringsopløsning, 2 x 20 ml, opbevares ved 4 °C
Etiket eller farvestof Umærket
Forsendelsestilstand Våd is
Udgangsmateriale Proteinprøver
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Sæt
Workflow-trin Proteinfordøjelse
Mængde 96 Reaktioner