Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS prøveforberedelsessæt
Artikelnummer. 16874571 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Lyseringsbuffer
MS Sample Prep Kit
Maxi Sample Prep Kit
Micro MS Sample Prep Kit
Mini MS Sample Prep Kit
Peptid oprydningsplade
Pakningsstørrelse:
20 tests
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
16874571 Lyseringsbuffer -
15947032 Mini MS Sample Prep Kit 20 tests
17845047 Micro MS Sample Prep Kit -
17175772 MS Sample Prep Kit -
17185772 Maxi Sample Prep Kit -
17895257 Peptid oprydningsplade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 16874571 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A45735
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Generer proteomiske prøver af høj kvalitet til MS-analyse på mindre end fire timer ved hjælp af optimeret EasyPep MS Sample Prep kits.
EasyPep Mini MS Sample Prep Kits muliggør effektiv og reproducerbar behandling af dyrkede pattedyrceller og væv til proteomisk MS-analyse. Sættet indeholder præ-formulerede buffere, MS-kvalitet enzymblanding, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol til at generere MS-kompatible peptidprøver på mindre end tre timer. Kits er optimeret til at behandle proteinprøver fra –10 100μ g med et højt udbytte af MS-klare peptider.
•Komplet —inkluderer præformulerede reagenser til lysis gennem fordøjelse, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol for op til 20 prøver
•Optimeret strømlinet protokol —og reagenser minimerer antallet af trin og den nødvendige tid til at behandle prøver
•Fleksible reagenser —og protokol er blevet verificeret ved hjælp af celler, plasma og vævsprøver for 10 til 100μ g prøver
•Tidsbesparende —prøvebehandlingstid reduceret fra mere end én dag til mindre end tre timer
•Kompatibel —endelig forberedelse er klar til direkte MS-analyse og andre downstream-applikationer, herunder TMT mærkning
Prøveforberedelsen af peptider til MS-analyse er kompleks med adskillige trin og varierede protokoller, hvilket resulterer i prøvevariabilitet i både kvalitet og kvantitet. Dette sæt er designet til at forbedre reproducerbarheden, samtidig med at det sparer hands-on og behandlingstid. Antallet af trin og behandlingstid er blevet reduceret gennem tilføjelsen af Universal Nuclease for at reducere viskositeten fra nukleinsyrer (erstatter sonikering), en hurtig 'one pot' reduktion/alkyleringsopløsning til cysteinmodifikation (carbamidomethylering, + 57,02) og en trypsin/Lys-C proteaseblanding til mere fuldstændig fordøjelse. Derudover inkluderer sættet Peptide Clean-up kolonner og buffere til at forberede vaskemiddelfrie peptidprøver til MS-analyse. De optimerede reagenser og protokol producerer peptider af høj kvalitet, der er kompatible med TMT mærkning og andre downstream-applikationer, eller er klar til MS-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lyseringsbuffer
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Lyseringsbuffer
Produktlinje EasyPep
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Etiket eller farvestof Umærket
Forsendelsestilstand Våd is
Udgangsmateriale Proteinprøver
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Cellelyse
Mængde 100 mL
Form Væske