Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS prøveforberedelsessæt
Artikelnummer. 15947032 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Lyseringsbuffer
MS Sample Prep Kit
Maxi Sample Prep Kit
Micro MS Sample Prep Kit
Mini MS Sample Prep Kit
Peptid oprydningsplade
Pakningsstørrelse:
20 tests
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15947032 Mini MS Sample Prep Kit 20 tests
17845047 Micro MS Sample Prep Kit -
17175772 MS Sample Prep Kit -
17185772 Maxi Sample Prep Kit -
16874571 Lyseringsbuffer -
17895257 Peptid oprydningsplade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15947032 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A40006
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Generer proteomiske prøver af høj kvalitet til MS-analyse på mindre end fire timer ved hjælp af optimeret EasyPep MS Sample Prep kits.
EasyPep Mini MS Sample Prep Kits muliggør effektiv og reproducerbar behandling af dyrkede pattedyrceller og væv til proteomisk MS-analyse. Sættet indeholder præ-formulerede buffere, MS-kvalitet enzymblanding, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol til at generere MS-kompatible peptidprøver på mindre end tre timer. Kits er optimeret til at behandle proteinprøver fra –10 100μ g med et højt udbytte af MS-klare peptider.
•Komplet —inkluderer præformulerede reagenser til lysis gennem fordøjelse, peptidoprydningskolonner og en optimeret protokol for op til 20 prøver
•Optimeret strømlinet protokol —og reagenser minimerer antallet af trin og den nødvendige tid til at behandle prøver
•Fleksible reagenser —og protokol er blevet verificeret ved hjælp af celler, plasma og vævsprøver for 10 til 100μ g prøver
•Tidsbesparende —prøvebehandlingstid reduceret fra mere end én dag til mindre end tre timer
•Kompatibel —endelig forberedelse er klar til direkte MS-analyse og andre downstream-applikationer, herunder TMT mærkning
Prøveforberedelsen af peptider til MS-analyse er kompleks med adskillige trin og varierede protokoller, hvilket resulterer i prøvevariabilitet i både kvalitet og kvantitet. Dette sæt er designet til at forbedre reproducerbarheden, samtidig med at det sparer hands-on og behandlingstid. Antallet af trin og behandlingstid er blevet reduceret gennem tilføjelsen af Universal Nuclease for at reducere viskositeten fra nukleinsyrer (erstatter sonikering), en hurtig 'one pot' reduktion/alkyleringsopløsning til cysteinmodifikation (carbamidomethylering, + 57,02) og en trypsin/Lys-C proteaseblanding til mere fuldstændig fordøjelse. Derudover inkluderer sættet Peptide Clean-up kolonner og buffere til at forberede vaskemiddelfrie peptidprøver til MS-analyse. De optimerede reagenser og protokol producerer peptider af høj kvalitet, der er kompatible med TMT mærkning og andre downstream-applikationer, eller er klar til MS-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mini MS Sample Prep Kit
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Prøveforberedelseskit
Produktlinje EasyPep
Forsendelsestilstand Våd is
Udgangsmateriale Proteinprøver
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Cellelyse
Mængde 20 reaktioner
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 20 TEST EasyPep MiniMS Sample Prep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid, tris(2-carboyethyl)phosphonium chloride, 2-chloroacetamide, acetonitrile, trypsin