Få mere at vide
Thermo Scientific™ EasyPep™ Magnetiske MS prøveforberedelsessæt og Proteomics Magnetiske renseperler
Artikelnummer. 18496448 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
5 mL
96 Reaktioner
Produkttype:
Magnetisk MS Sample Prep Kit
Magnetiske renseperler
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype
18496448 20 reaktioner Magnetisk MS Sample Prep Kit
18426548 96 Reaktioner Magnetisk MS Sample Prep Kit
18416458 5 mL Magnetiske renseperler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18496448 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A57866
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
EasyPep Magnetiske MS prøveforberedelsessæt og Proteomics Magnetic Clean-up Beads indeholder MS-kompatible magnetiske perler, der er specielt designet til at tolerere barske MS prøveforberedelsesforhold for at forbedre prøvekvaliteten og reproducerbarheden til både manuelle og automatiserede prøveforberedelsesmetoder.
Proteomisk prøveforberedelse til MS-analyse er kompleks, hvilket resulterer i udfordringer med reproducerbarhed og peptidkvalitet. For MS prøveforberedelsesmetoder, der anvender magnetiske perler, er en stor udfordring perlernes kompatibilitet med de barske forhold, der kræves til prøvebehandling. Når de udsættes for ekstrem pH eller opløsningsmidler, klumper eller opløses traditionelle magnetiske perler ofte, hvilket resulterer i øget variabilitet.
Gennembore Proteomics Magnetic Clean-up Beads er designet til kompatibilitet med almindelige opløsningsmidler (f.eks. acetonitril, ethanol, isopropylalkohol og acetone) og et bredt pH-område (f.eks. pH 2-13) for at muliggøre hurtig, effektiv og reproducerbar fjernelse af en bred vifte af detergenter, salte og andre massespektramin-peptidkompatible stoffer fra protein-peptid-kompatible stoffer (MS). Perlerne kan med succes bruges til at rense proteiner afledt af forskellige prøvetyper (f.eks. rensede proteiner, cellelysater, vævsekstrakter og biologiske væsker) og proteininputmængder (f.eks. 1μ g til 1 mg) ved hjælp af manuel magnetisk behandling eller automatiserede arbejdsgange.
EasyPep Magnetiske MS Sample Prep Kits integreres optimeret EasyPep prøve forberedelse kemi med Proteomics Magnetiske renseperler til at understøtte manuel og automatiseret magnetisk perleprøvebehandling, inklusive King Fisher Instrument-serien. De komplette kits indeholder præ-formulerede buffere, MS-kvalitet enzymblanding, magnetiske perler til peptidoprensning og en optimeret protokol til at generere MS-klare peptidprøver på mindre end 3 timer. Sættene er velegnede til behandling af proteinprøver fra –15 100μ g med et højt udbytte af vaskemiddelfrie peptider klar til direkte LC-MS-analyse uden behov for SpeedVac tør og rekonstituer før injektion. Derudover er peptidprøverne kompatible med isobarisk tag (f.eks. TMT/TMTpro-reagenser) mærkning og høj pH-omvendt fase-fraktionering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Magnetisk MS Sample Prep Kit
Produktlinje EasyPep
Udgangsmateriale Proteinprøver
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Sæt
Mængde 20 reaktioner
Form Væske
Må kun benyttes til forskning.