Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
Artikelnummer. p-200005324 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Type:
Dobbelt punktbelysning
Enkeltpunktsbelysning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15489763 Enkeltpunktsbelysning Hver
15499763 Dobbelt punktbelysning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489763 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 600101
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EasyLED Spotlight Plus er et ergonomisk og kompakt LED-punktbelysningssystem til stereomikroskopi og makroskopi. Strømforsyning medfølger.
  • Avanceret punktbelysning.
  • Kan monteres på ethvert mikroskopstativ eller søjle.
  • Dæmpningsstyring er ergonomisk placeret til mikroskopets fokusstyring
  • Robust metal lyshoved.
  • Udstyret med specielle kølelameller, der forhindrer den belyste genstand i at varme op under mikroskopet.
  • Giv et attraktivt alternativ til konventionelle kolde lyskilder med fiberoptik.
  • Enkelt eller dobbelt belysningshoved.
  • Adaptere til alle stativer plus stand-alone version tilgængelige.
  • Monteringsbeslag skal bestilles separat.
  • Integreret controller.
  • Ekstra kontrast med vekslende lys.
  • Bredt udvalg af strømforsyning.
  • Internationalt klipstiksystem.
  • Spot Light Plus Double kan styres individuelt.
  • Luftfartssikret-flex- og opholdsteknologi.
Tekniske data
Type Enkeltpunktsbelysning
Pære type LED
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Enkelt lyshoved
Dimensioner (L x B x H) 61 x 114 x 107 mm Kontrolenhed
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) Monteringsbeslag
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Strømforsyning
Lampens levetid 50.000 timer
Længde (metrisk) 500 mm (inkl. lyshoved)
Belysningstype High Power LED-belysning
Rækkevidde (Lux) 130 lm
Spænding 100 til 240 V