Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED ringlys
Artikelnummer. p-200005328 Shop alle Schott produkter
Type:
Brightfield LED-ringlys
Segmenterbart Brightfield LED-ringlys
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11716988
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
EasyLED Ring Light er et professionelt indfaldsbelysningssystem til stereomikroskopi og makroskopi. Meget homogen og skyggefri belysning i et robust metalhus og veldesignet køleplade. Det eneste ringlys, der tilbyder en indbygget controller.
Professionelt indfaldsbelysningssystem til stereomikroskopi og makroskopi. Meget homogen og skyggefri belysning i et robust metalhus og veldesignet køleplade. Den eneste ringlygte, der tilbyder en indbygget controller.
  • Giver en ekstremt homogen og skyggefri belysning.
  • Robust metalhus.
  • Veldesignet køleplade.
  • Multi LED lyshoved giver et attraktivt alternativ til konventionelle kolde lyskilder med fiberoptik.
  • Integreret controller.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • Bredt udvalg af strømforsyning.
  • Internationalt klipstiksystem.
Tekniske data
Type Brightfield LED-ringlys
Certificeringer/compliance CE
Diameter (engelsk) 0.4 ft.
Diameter (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Strømforsyning
Lampens levetid 50.000 timer
Belysningstype High Power LED'er
Rækkevidde (Lux) 90 Klx (ved WD 75 mm)
Spænding 12 VDC
Arbejdsafstand 55 til 135 mm