Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED ringlys
Artikelnummer. 11786998 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Type:
Brightfield LED-ringlys
Segmenterbart Brightfield LED-ringlys
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11786998 Segmenterbart Brightfield LED-ringlys Hver
11716988 Brightfield LED-ringlys Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11786998 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 600300
Forventet forsendelse: 09-12-2026
EasyLED Ring Light er et professionelt indfaldsbelysningssystem til stereomikroskopi og makroskopi. Meget homogen og skyggefri belysning i et robust metalhus og veldesignet køleplade. Det eneste ringlys, der tilbyder en indbygget controller.
Professionelt indfaldsbelysningssystem til stereomikroskopi og makroskopi. Meget homogen og skyggefri belysning i et robust metalhus og veldesignet køleplade. Den eneste ringlygte, der tilbyder en indbygget controller.
  • Giver en ekstremt homogen og skyggefri belysning.
  • Robust metalhus.
  • Veldesignet køleplade.
  • Multi LED lyshoved giver et attraktivt alternativ til konventionelle kolde lyskilder med fiberoptik.
  • Integreret controller.
  • Kan monteres direkte på mikroskopobjektivet.
  • Adaptere til forskellige objektivdiametre tilgængelige, skal bestilles separat.
  • Bredt udvalg af strømforsyning.
  • Internationalt klipstiksystem.
Tekniske data
Type Segmenterbart Brightfield LED-ringlys
Pære type High Power LED'er
Certificeringer/compliance CE
Oversigt Segmenterbar med otte segmenter
Diameter (engelsk) 0.4 ft.
Diameter (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 66 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Strømforsyning
Lampens levetid 50.000 timer
Rækkevidde (Lux) 140 kLux (ved WD: 65 mm)
Spænding 12 VDC