Få mere at vide
Anton Paar EasyDens Digital Densitetsmåler
Artikelnummer. 30286570
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30286570 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30286570 Leverandør Anton Paar Leverandørnr. 234929
Forventet forsendelse: 18-11-2026
EasyDens er en lommestørrelse digital densitetsmåler, der bruger Anton Paars oscillerende U-rør-teknologi. Drevet af iOS en Android-mobilapp er den ideel til drikkevareindustrier og testlaboratorier. Den bruger kun 2 ml prøve til at få temperaturkompenserede resultater for densitet i forskellige enheder.
Funktionsegenskaber
  • Nøjagtig måling af densitet og temperatur
  • Understøtter måleenheder inklusive specifik vægt 20/20, °Plato, °Brix, °Oechsle, °Baumé, °Babo, Alkohol (% v/v, % w/w, °Proof) og flere
  • Direkte alkoholbestemmelse i færdigproduktet i kombination med Anton Paar SmartRef Digital Refractometer (Produktkode 30286569)
  • Minimal prøvevolumen: Kun 2 ml kræves
  • Hurtige resultater: Ingen kalibrering nødvendig; Målinger på 2 sekunder
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • App-integration: Fungerer via en gratis app (iOS/Android) til datavisualisering, lagring og deling
  • Robust design og nem rengøring: Støv- og vandafvisende (IP 65)
Applikationer
  • Ølbrygning: Ekstraktindhold af urten – selv når alkohol er til stede, gæringssporing og beregning af alkohol, attenuering og kalorier
  • Vinfremstilling: Sukkerindhold i druer, gæringssporing og beregning af alkohol, attenuation og kalorier
  • Produktion af cider, kombucha og hard seltzer: Fermenteringssporing og beregning af alkohol, attenuation og kalorier
  • Destillering: Måling af alkoholindhold (ABV) i spiritus uden sukker
Nøjagtighed og måleområde
  • Densitet: Nøjagtighed: ±0,001 g/cm3, Opløsning: 0,001 g/cm3, Rækkevidde: 0,700 til 1,200 g/cm3
  • °Platon: Nøjagtighed: ±0,3 °Platon, Opløsning: 0,1 °Platon, Rækkevidde: -10 til 40 °Platon
  • °Brix: Nøjagtighed: ±0,3 °Brix, Opløsning: 0,1 °Brix, Rækkevidde: -10 til 80 °Brix
  • Alkohol (i spiritus): Nøjagtighed: ±0,5 (%v/v), Opløsning: 0,1 (%v/v), Interval: 0 til 100 (%v/v)
  • Temperatur: Nøjagtighed: ±0,2 °C / ±0,4 °F, Opløsning: 0,1 °C / 0,1 °F, Rækkevidde: 5 til 30 °C / 41 til 86 °F
Leveringsomfang
  • 1x Anton Paar EasyDens Digital Densitetsmåler
  • 2x AA-batterier
  • 1x sprøjte
  • 1x afløbsslange
  • 1x Adapter Luer
  • 1x Hurtigguide
  • 1x sikkerhedsguide
EasyDens og SmartRef kombineret – alkoholanalysepakke
Når det kombineres med Anton Paar SmartRef Digital Refractometer (produktkode 30286569), muliggør EasyDens og SmartRef Combo præcis bestemmelse af alkoholindholdet (ABV) under og efter fermenteringen. Kombinationen EasyDens og SmartRef tilbyder øjeblikkelig måling med en nøjagtighed på
  • ±0,5 % alkoholindhold for øl, vin, cider, kombucha og hard seltzer
  • ±0,6 % alkoholindhold for sukkerholdige likører
Tilbehør
  • Anton Paar Beskyttelsesdæksel til EasyDens Digital Density Meter (Produktkode 30286567)
Relateret produkt
  • Anton Paar SmartRef Digital Refractometer (Produktkode 30286569)
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 30 °C
Nøjagtighed ±0,001 g/cm⊃3
Sprog Engelsk, tysk, spansk, italiensk, forenklet kinesisk, fransk, japansk, polsk, portugisisk, tjekkisk, tyrkisk
Måleområde 0,7 til 1,2 g/cm3 (densitet); 0 til 100 % v/v (alkohol, binære blandinger); 5 til 30 °C (temperatur)
Måletid <2 sekunder
Mængde 1 hv.
Prøvevolumen 2 mL
Produkttype Håndholdt densitetsmåler
Til brug med (udstyr) Smartphone (iOS/Android), kompatibel med SmartRef Digital Ref Refractometer af Anton Paar (Alcohol Analyzing Bundle)
Til brug med (applikation) Drikkevandsanalyse, gæringssporing (øl, vin, cider, kombucha, hard seltzer), sukkermåling og alkoholmåling i binære blandinger