Få mere at vide
Contec™ DualClean™ Softwall Strip Cleaner System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6838122 Shop alle Contec produkter
Produkttype:
Dobbelt ren ramme
Dual Clean Cover
Materiale:
Polyester mikrofiber
Rustfrit stål (304)
Strik polyester
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 80
Artikelnummer. 15626986
Brand: Contec™ DCMD0001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at rengøre vinylstrimmelgardiner grundigt og økonomisk med lethed. DualClean™ Softwall Strip Cleaner System er et unikt system, der gør det muligt for én operatør hurtigt at rengøre begge sider af en 4 til 12 tommer plaststrimmelgardiner i en enkelt omgang.
DualClean System:
Systemet inkluderer en rustfri stålramme med to buede overfladearme, stofbetræk og en QuickConnect™ håndtag. QuickConnect håndtagene er udskiftelige. Det anbefalede håndtag til DualClean systemet er kat. ingen. 19168806, udtrækbart glasfiberhåndtag. Alle dele sælges separat.
  • Rengør nemt og ensartet begge sider af strimlens længde
  • To stofbetræk tilgængelige for at imødekomme rengøringsbehov:
    • Mikrofiberfrotté fjerner og fanger støv og andre synlige forurenende stoffer
    • Quiltec™ strik polyester er ideel til kritiske miljøer
  • Rammen monteres på en bred vifte af Contec håndtag
  • Elektropoleret ramme er autoklaverbar og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og desinfektionsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 67 x 7 cm (26,3 x 2,77 tommer)
Produkttype Dual Clean Cover
Farvekode Hvid
Model- DCMD0001
Længde (engelsk) 26,3 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 66.8 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (metrisk) 7 cm
Bredde (engelsk) 2,77 tommer.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Gør det muligt for én operatør nemt og hurtigt at rengøre begge sider af plastikstrimmelgardinerne i en enkelt omgang
Certificeringer/compliance ISO Klasse 6 til 8, klasse C/D områder
Farvekodet Nej
Materiale Polyester mikrofiber