Få mere at vide
Contec™ DualClean™ Softwall Strip Cleaner System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15646986 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Produkttype:
Dobbelt ren ramme
Dual Clean Cover
Materiale:
Polyester mikrofiber
Rustfrit stål (304)
Strik polyester
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Materiale Sterilitet Pakningsstørrelse
15646986 Dual Clean Cover Strik polyester Steril Pakke med 80
15626986 Dual Clean Cover Polyester mikrofiber Ikke steril Pakke med 80
15636986 Dual Clean Cover Strik polyester Ikke steril Pakke med 80
15606986 Dobbelt ren ramme Rustfrit stål (304) Ikke steril Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15646986 Leverandør Contec™ Leverandørnr. DCQT0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6800.00 DKK
    5612.05 DKK / Pakke med 80
    Spare 1187.95 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Designet til at rengøre vinylstrimmelgardiner grundigt og økonomisk med lethed. DualClean™ Softwall Strip Cleaner System er et unikt system, der gør det muligt for én operatør hurtigt at rengøre begge sider af en 4 til 12 tommer plaststrimmelgardiner i en enkelt omgang.
DualClean System:
Systemet inkluderer en rustfri stålramme med to buede overfladearme, stofbetræk og en QuickConnect™ håndtag. QuickConnect håndtagene er udskiftelige. Det anbefalede håndtag til DualClean systemet er kat. ingen. 19168806, udtrækbart glasfiberhåndtag. Alle dele sælges separat.
  • Rengør nemt og ensartet begge sider af strimlens længde
  • To stofbetræk tilgængelige for at imødekomme rengøringsbehov:
    • Mikrofiberfrotté fjerner og fanger støv og andre synlige forurenende stoffer
    • Quiltec™ strik polyester er ideel til kritiske miljøer
  • Rammen monteres på en bred vifte af Contec håndtag
  • Elektropoleret ramme er autoklaverbar og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og desinfektionsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 67 x 7 cm (26,3 x 2,77 tommer)
Produkttype Dual Clean Cover
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 2,77 tommer.
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 70.4 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (engelsk) 26,3 tommer.
Engangs Engangsbrug
Oversigt Tredobbelt posebetræk
Til brug med (applikation) Gør det muligt for én operatør nemt og hurtigt at rengøre begge sider af plastikstrimmelgardinerne i en enkelt omgang
Certificeringer/compliance ISO Klasse 4 til 6, klasse A/B områder
Farvekodet Nej
Materiale Strik polyester