Beskrivelse
Contec's EasyCurve™ Moppen er designet specielt til kritiske og kontrollerede miljøer, nu tilgængelig med en ribbet mikrofiberflade, der giver brugerne en jævn og nem mopping for bedre partikelopsamling og forureningsfjernelse. Kombinationen af den buede moppeflade og det drejelige stik resulterer i ubesværet overfladekontakt og enestående manøvredygtighed, hvilket gør EasyCurve et ideelt rengøringsværktøj til lofter, vægge og gulve. Alle komponenter i EasyCurve Moppen kan autoklaveres.
Funktioner& Fordele
- Alle komponenter kan autoklaveres, hvilket er ideelt til en bred vifte af rengøringsapplikationer i de mest kritiske sterile miljøer
- Letvægts moppehoved og håndtag reducerer operatørens træthed betydeligt
- Engangsmoppen er økonomisk og nem at installere uden værktøj
- Buet moppe og drejelig mopperamme giver ubesværet kontakt med overfladen
- Ribbet mikrofiberflade giver bedre fjernelse af forurenende stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppehoved |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Størrelse | 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 tommer) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 4/Taske, 12 Poser/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | EasyCurve Moppesystem |
| Til brug med (applikation) | Designet til brug på fabrikker, der fremstiller farmaceutiske og medicinske apparater, hospitaler, apoteker og andre kritiske eller kontrollerede miljøer |
| Farvekodet | Nej |
| Materiale | Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum |
| Vis mere |