Få mere at vide
Contec™ EasyCurve™ Moppehoveder
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15666986 Shop alle Contec produkter
Materiale:
Ribbed Polyester Microfiber, Hydrophilic Urethane Foam
Ribbet polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum
Skum, Hydrofilt urethanskum
Strikket polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum
Produkttype:
Mop Head
Moppehoved
Moppehoved med forseglet kant
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
Artikelnummer. 15666986
Brand: Contec™ EZSE0150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægtsmoppe til lofter, vægge og gulve. Vælg mellem ikke-sterile eller validerede sterile versioner. Moppehoveder kan autoklaveres. De EasyCurve™ Moppehoveder bruger buede moppeflader med drejelige konnektorer for lettere overfladekontakt i forskellige vinkler.
Contec's EasyCurve™ Moppen er designet specielt til kritiske og kontrollerede miljøer, nu tilgængelig med en ribbet mikrofiberflade, der giver brugerne en jævn og nem mopping for bedre partikelopsamling og forureningsfjernelse. Kombinationen af den buede moppeflade og det drejelige stik resulterer i ubesværet overfladekontakt og enestående manøvredygtighed, hvilket gør EasyCurve et ideelt rengøringsværktøj til lofter, vægge og gulve. Alle komponenter i EasyCurve Moppen kan autoklaveres.
Funktioner& Fordele
  • Alle komponenter kan autoklaveres, hvilket er ideelt til en bred vifte af rengøringsapplikationer i de mest kritiske sterile miljøer
  • Letvægts moppehoved og håndtag reducerer operatørens træthed betydeligt
  • Engangsmoppen er økonomisk og nem at installere uden værktøj
  • Buet moppe og drejelig mopperamme giver ubesværet kontakt med overfladen
  • Ribbet mikrofiberflade giver bedre fjernelse af forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 15 x 5 x 0,375 tommer. (38 x 13 x 1 cm)
Produkttype Moppehoved med forseglet kant
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Farvekodet Nej
Materiale Strikket polyester mikrofiber, Hydrofilt urethanskum