Få mere at vide
Contec™ EasyCurve™ Moppehoveder
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Letvægtsmoppe til lofter, vægge og gulve. Vælg mellem ikke-sterile eller validerede sterile versioner. Moppehoveder kan autoklaveres. De EasyCurve™ Moppehoveder bruger buede moppeflader med drejelige konnektorer for lettere overfladekontakt i forskellige vinkler.
Brand:  Contec™ EZSE0100
2756.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15656986
  • 3800.00 DKK / Pakke med 40
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Contec's EasyCurve™ Moppen er designet specielt til kritiske og kontrollerede miljøer, nu tilgængelig med en ribbet mikrofiberflade, der giver brugerne en jævn og nem mopping for bedre partikelopsamling og forureningsfjernelse. Kombinationen af den buede moppeflade og det drejelige stik resulterer i ubesværet overfladekontakt og enestående manøvredygtighed, hvilket gør EasyCurve et ideelt rengøringsværktøj til lofter, vægge og gulve. Alle komponenter i EasyCurve Moppen kan autoklaveres.
Funktioner& Fordele
  • Alle komponenter kan autoklaveres, hvilket er ideelt til en bred vifte af rengøringsapplikationer i de mest kritiske sterile miljøer
  • Letvægts moppehoved og håndtag reducerer operatørens træthed betydeligt
  • Engangsmoppen er økonomisk og nem at installere uden værktøj
  • Buet moppe og drejelig mopperamme giver ubesværet kontakt med overfladen
  • Ribbet mikrofiberflade giver bedre fjernelse af forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sealed Edge Mop Head
Ikke steril
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tommer)
2/Taske, 20 Poser/Cs.
Designet til brug på fabrikker, der fremstiller farmaceutiske og medicinske apparater, hospitaler, apoteker og andre kritiske eller kontrollerede miljøer
Skum, Hydrofilt urethanskum
Hvid
Autoklaverbar
Engangsbrug
EasyCurve Moppesystem
Nej
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ EasyCurve™ Moppehoveder > Beskrivelse: Ribbet mikrofiber, forseglet kantmoppehoved, Steril: Nr